Learn More
Alfa Aesar™ Metil-N-trimetilsililcarbamato, 96 %
Código de producto. 15469059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469059 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15469059 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L17352.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 66°C to 67°C (15mmHg)
Nombre del producto químico o material Methyl N-trimethylsilylcarbamate
CAS 18147-09-6
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C5H13NO2Si
Fórmula lineal (CH3)3SiNHCO2CH3
Número MDL MFCD00236515
Beilstein 2350760
Sinónimo methyl trimethylsilyl carbamate, acmc-20akf5, methyl trimethylsilylcarbamate, trimethylsilyl methyl carbamate, methyl n-trimethylsilyl carbamate, trimethylsilyl carbamic acid methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-, methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-,methyl ester 7ci,8ci,9ci
Clave InChI JUKSJRIXGQOQTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)N[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC metil-N-trimetilsililcarbamato
Peso molecular (g/mol) 147.25
PubChem CID 328380
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.25
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.4267
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.963