Learn More
N-Metilantranilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419706 250 g 250 g
11409706 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20233.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85-91-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Methyl N-methylanthranilate is a fragrance ingredient used in decorative cosmetics, fine fragrances, shampoos, toilet soaps and other toiletries as well as in non-cosmetic products such as household cleaners and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-metilantranilato de metilo es un ingrediente de fragancia utilizado en cosméticos decorativos, fragancias finas, champús, jabones de aseo y otros artículos de aseo, así como en productos no cosméticos como limpiadores y detergentes domésticos.
Solubilidad
Miscible en todas las proporciones con etanol al 96 %, DMSO y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-91-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00017183
Clave InChI GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-methylamino benzoate, methyl n-methylanthranilate, dimethyl anthranilate, methyl methylaminobenzoate, methyl methanthranilate, methyl methylanthranilate, benzoic acid, 2-methylamino-, methyl ester, methyl n-methyl anthranilate, methyl n-methyl-o-anthranilate, methyl o-methylamino benzoate
PubChem CID 6826
Nombre IUPAC 2-(Metilamino)benzoato de metilo
SMILES CNC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl N-methylanthranilate
Punto de fusión 17°C to 19°C
Punto de ebullición 256°C to 258°C
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 607217
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%