Learn More
N-metil-p-tolilsulfoncarbamato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30051842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051842 100 mg 100 miligramos
30049492 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051842 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0325.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-metil-p-tolilsulfoncarbamato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate
CAS 32258-50-7
Nombres de analitos o componentes Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4S/c1-8-4-6-9(7-5-8)16(13,14)11(2)10(12)15-3/h4-7H,1-3H3
SMILES COC(=O)N(C)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC N-metil-N-(4-metilfenil)sulfonilcarbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 243.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0565 g/mol