Learn More
N-metoxi-2-metilfenilcarbamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl N-Methoxy-2-methylphenylcarbamate |
| CAS | 151827-82-6 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl N-Methoxy-N-2-methylphenylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)11(14-3)10(12)13-2/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CON(C(=O)OC)c1ccccc1C |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |