Learn More
N-hidroxi-2-metilfenilcarbamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate |
| CAS | 151830-35-2 |
| Fórmula molecular | C9H11NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c1-7-5-3-4-6-8(7)10(12)9(11)13-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)N(O)c1ccccc1C |
| Peso molecular (g/mol) | 181.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0739 |