Learn More
Metilo N-Acetiltirosinato, TRC
Código de producto. 30009613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009613 1 g 1 g
30009558 5 g 5 g
30004992 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3587451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2440-79-1
Fórmula molecular C12 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 237.252
Sinónimo 4-((2S)-2-Acetylamino-3-methoxy-3-oxopropyl)phenol, Acetyl-L-tyrosine Methyl Ester, N-Acetyltyrosine Methyl Ester
Nombre IUPAC metil(2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanoato
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl N-Acetyltyrosinate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-8(14)13-11(12(16)17-2)7-9-3-5-10(15)6-4-9/h3-6,11,15H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/t11-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1