Learn More
N-acetilglicinato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl N-Acetylglycinate |
| CAS | 1117-77-7 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O3 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Glycine','N-acetyl-','methyl ester, Aceturic acid','methyl ester (6CI), Methyl 2-acetamidoacetate, Methyl N-acetylglycinate, Methyl N-acetylglycine, Methyl acetylglycinate, N-Acetylglycine methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-4(7)6-3-5(8)9-2/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC(=O)CNC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetamidoacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0582 |