Learn More
N-acetilglicinato de metilo, TRC
Código de producto. 30468015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30468015 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30468015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27534050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl N-Acetylglycinate
CAS 1117-77-7
Fórmula molecular C5 H9 N O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Glycine','N-acetyl-','methyl ester, Aceturic acid','methyl ester (6CI), Methyl 2-acetamidoacetate, Methyl N-acetylglycinate, Methyl N-acetylglycine, Methyl acetylglycinate, N-Acetylglycine methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3/c1-4(7)6-3-5(8)9-2/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES COC(=O)CNC(=O)C
Nombre IUPAC 2-acetamidoacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 131.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0582
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.