Learn More
Metil N-acetil-2-desoxi-alfa-D-galactosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Methyl-N-acetyl-2-deoxy-a-D-galactosamine |
| CAS | 6082-22-0 |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-metoxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 235.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1056 |