Learn More
Metil-N-(5-[propan-2-il)sulfanil]-1H-benzimidazol-2-il)carbatomato, TRC
Código de producto. 30012491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012491 50 mg 50 miligramos
30012397 100 mg 100 miligramos
30007723 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32131050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108579-67-5
Fórmula molecular C12H15N3O2S
Peso molecular (g/mol) 265.33
Sinónimo Albendazole EP Impurity L;
Nombre IUPAC metilcarbamato N-(5-propan-2-ilsulfanil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)C)ccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-N-[5-(propan-2-yl)sulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-7(2)18-8-4-5-9-10(6-8)14-11(13-9)15-12(16)17-3/h4-7H,1-3H3,(H2,13,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0885