Learn More
Metil-N-(5-[butilsulfanil]-1-H-bencimidazol-2-il)carbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl N-[5-(Butylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| CAS | 70484-51-4 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N3 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl-N-(5-[butylsulfanyl]-1-H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Carbamic acid, [5-(butylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[5-(Butylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl N-[5-(Butylthiol)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O2S/c1-3-4-7-19-9-5-6-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17) |
| SMILES | CCCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(5-butilsulfanil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 279.358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.104 |