Learn More
Metil-N-(4,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)carbatomo, TRC
Código de producto. 30005652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005652 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30005652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30123525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 946498-41-5
Fórmula molecular C9H7Cl2N3O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Methyl-N-(5,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic Acid Ester, Albendazole Impurity J;
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N3O2/c1-16-9(15)14-8-12-6-3-4(10)2-5(11)7(6)13-8/h2-3H,1H3,(H2,12,13,14,15)
SMILES COC(=O)Nc1nc2c(Cl)cc(Cl)cc2[nH]1
Nombre IUPAC metilcarbamato N-(4,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
Peso molecular (g/mol) 260.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.9915