Learn More
N-(3-clorofenil)carbamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | methyl n-(3-chlorophenyl)carbamate |
| CAS | 2150-88-1 |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl N-(3-Chlororphenyl)-Carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)10-7-4-2-3-6(9)5-7/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COC(=O)Nc1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-clorofenil)carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.608 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.024 |