Learn More
Metil N-(3,5-diclorofenil)carbamato, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255384 25 g 25 g
10087632 10 g 10 g
11360857 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10255384 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00611EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 25217-43-0
Fórmula molecular C8H7Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 220.05
Número MDL MFCD00126402
Clave InChI FRSRGACXHCLBTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3,5-dichlorophenyl carbamate, methyl n-3,5-dichlorophenyl carbamate, mdpc, methyl 3,5-dichlorocarbanilate, 3,5-dichlorocarbanilic acid methyl ester, carbamic acid, 3,5-dichlorophenyl-, methyl ester 9ci, carbanilic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, n-3,5-dichlorophenyl methoxycarboxamide, maybridge1_000169
PubChem CID 32842
Nombre IUPAC metil N-(3,5-diclorofenil)carbamato
SMILES COC(=O)NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.05
Porcentaje de pureza 97%