Learn More
N-[(2S)-4-metil-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-feniletil]amino]etil]pentil]carbamato de metilo, Mikromol™
Descripción
N-[(2S)-4-metil-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-feniletil]amino]etil]pentil]carbamato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate |
| CAS | 930280-44-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C18H28N2O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| SMILES | COC(=O)NC[C@@H](CC(C)C)CC(=O)N[C@@H](C)c1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 320.43 |
| Cantidad | 25 mg |