Learn More
N-(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-1H-pirazol-4-il)-N-metilcarbamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate |
| CAS | 10116-07-1 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O3/c1-10-12(15(2)14(19)20-4)13(18)17(16(10)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)N(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)-N-metilcarbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 275.303 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.127 |