Learn More
Metilo N-[2- 1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi]metil]fenil]carbatomato, TRC
Código de producto. 30011375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011375 50 mg 50 miligramos
30006334 10 mg 10 miligramos
30003783 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM98023550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512165-96-7
Fórmula molecular C18 H16 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 357.79
Sinónimo Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate, BF 500-3, 500M07, M500F007, Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate
Nombre IUPAC metilo N-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]fenilcarbamato
SMILES COC(=O)Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyraclostrobin-desmethoxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16ClN3O3/c1-24-18(23)20-16-5-3-2-4-13(16)12-25-17-10-11-22(21-17)15-8-6-14(19)7-9-15/h2-11H,12H2,1H3,(H,20,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.088
Porcentaje de pureza >95%