Learn More
Metilmistato, TRC
Código de producto. 30011071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011071 10 g 10 g
17959844 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22760010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-10-7
Fórmula molecular C15 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 242.4
Sinónimo Tetradecanoic Acid Methyl Ester, Tetradecanoic acid, methyl ester, Myristic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2214, Metholeneat 2495, Methyl myristate, Methyl n-tetradecanoate, Methyl tetradecanoate, NSC 5029, Pastell M 14, Uniphat A50
Nombre IUPAC tetradecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl myristate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.2246