Learn More
Metil miristato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15570634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15570634 5 g 5 g
15560634 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15570634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    100.00€ / 5 g
    Ahorro 8.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-10-7
Fórmula molecular C15H30O2
Peso molecular (g/mol) 242.40
Número MDL MFCD00008983
Clave InChI ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
Nombre IUPAC tetradecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl myristate
Punto de fusión 18.4°C
Densidad 0.8630g/mL
Punto de ebullición 323.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)12CO2CH3
Índice de refracción 1.4340 to 1.4380
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.863
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.4
Porcentaje de pureza 99%