Learn More
Metil micofenolato-d6 (impureza EP E), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Mycophenolate-d6 (EP Impurity E) |
| CAS | 1331643-25-4 |
| Fórmula molecular | C18H16D6O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester-d6, Mycophenolic Acid Methyl Ester-d6, EP Impurity E-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O6/c1-10(6-8-14(19)22-3)5-7-12-16(20)15-13(9-24-18(15)21)11(2)17(12)23-4/h5,20H,6-9H2,1-4H3/b10-5+/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC([2H])([2H])[2H])\C |
| Nombre IUPAC | (E)-6-[4-hidroxi-7-metil-3-oxo-6-(trideuteriometoxi)-1H-2-benzofuran-5-il]-4-metilhex-4-enoato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 340.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1793 |