Learn More
Sulfóxido de (metiltio)metil de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468779 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15468779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00510.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
CAS 33577-16-1
Densidad 1.222
Punto de ebullición 222°C to 226°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C3H8OS2
Índice de refracción 1.552
Número MDL MFCD00002091
Cantidad 10 g
Beilstein 906789
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo methyl methylsulfinylmethyl sulfide, methyl methylsulfinyl methyl sulfide, methane, methylsulfinyl methylthio, methyl methylthio methyl sulfoxide, famso, methanesulfinyl-methylsulfanyl-methane, formaldehyde dimethyl mercaptal s-oxide, methylsulfinyl methylthio methane, methyl methylthiomethyl sulphoxide, formaldehyde methyl mercaptal s-oxide
Clave InChI OTKFCIVOVKCFHR-UHFFFAOYNA-N
SMILES CSCS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfanil(metilsulfinil)metano
Peso molecular (g/mol) 124.22
PubChem CID 99129
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl (methylthio)methyl sulfoxide