Learn More
Metilsulfonilacetato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl methylsulfonylacetate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El metilsulfonilacetato de metilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl methylsulfonylacetate |
| Punto de fusión | 59°C to 63°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2412782 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfonilacetato de metilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.17 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |