Learn More
Metilsulfonilacetato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337965 5 g 5 g
11347965 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08039.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62020-09-1 | C4H8O4S | 152.16 g/mol
Methyl methylsulfonylacetate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilsulfonilacetato de metilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62020-09-1
Fórmula molecular C4H8O4S
Peso molecular (g/mol) 152.16
Número MDL MFCD00051842
Clave InChI RQKDASVRZONLNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl methanesulfonylacetate, methyl 2-methanesulfonylacetate, methyl 2-methylsulfonyl acetate, methyl methylsulfonylacetate, methanesulfonylacetic acid methyl ester, acmc-1b4fd, methyl methylsulfonyl acetate, 2-methylsulfonyl-1-methoxyethanone, methylsulfonylacetic acid methyl ester, methanesulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2759918
SMILES COC(=O)CS(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl methylsulfonylacetate
Punto de fusión 59°C to 63°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2412782
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Nombre IUPAC metil 2-metanosulfonilacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza ≥98%