Learn More
Metil (metil 3-desoxi-D-arabino-heptulopiranósido)uronato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (Methyl 3-Deoxy-D-arabino-heptulopyranosid)uronate |
| CAS | 85549-51-5 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O7/c1-14-8(13)7-6(12)5(11)3-9(4-10,15-2)16-7/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+,9?/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1OC(CO)(C[C@@H](O)[C@@H]1O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-6-metoxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 236.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0896 |