Learn More
Metoxiacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Methoxyacetate |
| CAS | 6290-49-9 |
| Fórmula molecular | C4H8O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyacetate, Methyl Methoxyacetate, Methyl alpha-Methoxyacetate, NSC 61447, NSC 6701 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | COCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 2-metoxiacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |