Learn More
Metil metoxiacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562761 100 g Frasco de vidrio 100 g
10035813 25 g Frasco de vidrio 25 g
10042030 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10562761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165091000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6290-49-9
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00008451
Clave InChI QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
PubChem CID 80507
ChEBI CHEBI:34841
Nombre IUPAC metil 2-metoxiacetato
SMILES COCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl methoxyacetate
Nombre de nota 99%
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.3954 to 1.3974
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 236
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl methoxyacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.