Learn More
Metil metoxiacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438800 25 g 25 g
11480727 100 g 100 g
11490727 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22528.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Methyl methoxyacetate is used in the preparation of 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidine (II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metoxiacetato de metilo se utiliza en la preparación de 4-hidroxi-2-mercapto-5-metoxipirimidina (II).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6290-49-9
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00008451
Clave InChI QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
PubChem CID 80507
ChEBI CHEBI:34841
Nombre IUPAC metil 2-metoxiacetato
SMILES COCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl methoxyacetate
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1742944
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%