Learn More
Metimetilmetanosulfonato, TRC
Código de producto. 30135879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135879 5 g 5 g
30137117 1 g 1 g
17901845 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3215005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2949-92-0
Fórmula molecular C2 H6 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 126.2
Sinónimo S-Methyl Methanethiosulfonate
Nombre IUPAC metilsulfonilsulfanilmetano
SMILES CSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Methanethiosulfonate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9809