Learn More
Metila Metanoetiosulfonato-13C, TRC
Código de producto. 30137599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137599 100 mg 100 miligramos
30004082 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM321502100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309943-60-9
Fórmula molecular C13CH6O2S2
Peso molecular (g/mol) 127.19
Sinónimo Methanesulfonothioic Acid S-Methyl Ester-13C, Thiomethanesulfonic Acid S-Methyl Ester-13C, MMTS-13C, NSC 21545-13C, S-Methyl Methanesulfonothioate-13C, S-Methyl Methanethiosulfonate-13C;
SMILES O=S(S[13CH3])(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-13C Methanethiosulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1