Learn More
Metimetanassulfonato, TRC
Código de producto. 30134485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134485 5 g 5 g
18041450 1 g 1 g
18072640 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3201705G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-27-3
Fórmula molecular C2 H6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 110.13
Sinónimo Methanesulfonic acid, methyl ester, MMS, Methyl mesylate, Methyl methanesulfonate, Methyl methanesulphonate, Methyl methylsulfonate, NSC 50256
Nombre IUPAC metanosulfonato de metilo
SMILES COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmethanesulfonate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0038