Learn More
Metanosulfonato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421278 100 g 100 g
15401278 5 g 5 g
15411278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55120.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66-27-3 | C2H6O3S | 110.127 g/mol
Methyl methanesulfonate is a DNA adduct that adds methyl groups to Dan at 7-guanine, 3-guanine and 3-adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metansulfonato de metilo es un aducto de ADN que añade grupos de metilo a Dan en 7-guanina, 3-guanina y 3-adenina.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente con una ventilación adecuada. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-27-3
Fórmula molecular C2H6O3S
Peso molecular (g/mol) 110.127
Número MDL MFCD00007557
Clave InChI MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
Nombre IUPAC metanosulfonato de metilo
SMILES COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl methanesulfonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3 g/mL
Punto de ebullición 202°C to 203°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Fórmula lineal CH3SO3CH3
Índice de refracción 1.414
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 1098586
Índice Merck 14,6097
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido