Learn More
Metacrilato de metilo, TRC
Código de producto. 30011226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011226 50 g 50 g
30005388 10 g 10 g
17975095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32130050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-62-6
Fórmula molecular C5 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J
Nombre IUPAC metil 2-metilprop-2-enoato
SMILES COC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylic acid-methyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524
Porcentaje de pureza >95%