Learn More
Metacrilato de metilo, Mikromol™
Descripción
Metacrilato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic acid-methyl ester |
| CAS | 80-62-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Methacrylic acid-methyl ester |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | metil 2-metilprop-2-enoato |
| Mostrar más |