Learn More
Metacrilato de metilo-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic acid-methyl ester D8 |
| CAS | 35233-69-3 |
| Fórmula molecular | C5 2H8 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C(=C(C(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,3-dideuterio-2-(trideuteriometil)prop-2-enoato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 108.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.1026 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |