Learn More
Metacrilato de metil, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
25 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10791964 10 L Tambor de plástico 10 LT
10562521 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10071140 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10153510 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10791964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127140100
Solicitar formato a granel o personalizado
Metil metacrilato, 99 %, C5H8O2, número CAS-80-62-6, 150-76-5, acriéster m, diakon, metil-ester de ácido metacrílico, metil 2-metil-2-propenoato, metil 2-metil-propenoato, metil-metacrilato, metilmetacrilato, metil metacrilato, metil metilacrilato, pegalano, 1 l
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-62-6 , 150-76-5
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008587
Clave InChI VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
Nombre IUPAC metil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl methacrylate
Nombre de nota Stabilized
Acidez 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Punto de fusión -48.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 100.0°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH3
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 10 L
Beilstein 02, II, 398
Índice Merck 15, 6013
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Estabilizante 10 to 110ppm MEHQ
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.