Learn More
Metacrilato de metil, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
25 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562521 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10071140 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10153510 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10791964 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10562521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127140250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Metil metacrilato, 99 %, C5H8O2, número CAS-80-62-6, 150-76-5, acriéster m, diakon, metil-ester de ácido metacrílico, metil 2-metil-2-propenoato, metil 2-metil-propenoato, metil-metacrilato, metilmetacrilato, metil metacrilato, metil metilacrilato, pegalano, 1 l
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-62-6 , 150-76-5
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008587
Clave InChI VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
Nombre IUPAC metil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl methacrylate
Nombre de nota Stabilized
Acidez 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Punto de fusión -48.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 100.0°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH3
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, II, 398
Índice Merck 15, 6013
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Estabilizante 10 to 110ppm MEHQ
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.