Learn More
Metacrilato de metilo, 99 %, estabilizado con, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499953 500 mL 500 ml
11448800 100 mL 100 ml
11409963 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13030.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-62-6 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Methyl methacrylate is used as a monomer in the manufacturing of poly(methyl methacrylate) (PMMA). It is also used in the manufacturing of the co-polymer methyl methacrylate-butadiene-styrene (MBS), which is a modifier for polyvinyl chloride. It plays an important role as the cement used in total hip replacements as well as total knee replacements. It is also involved in the preparation of other methacrylates viz. ethyl methacrylate (EMA), butyl methacrylate (BMA) and 2-ethyl hexyl methacrylate (2-EHMA) and methacrylic acid (MAA), which finds application as an intermediate in the manufacture of coating polymers and textile applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilmetacrilato se utiliza como monómero en la fabricación de poli(metilmetacrilato) (PMMA). También se utiliza en la fabricación del copolímero estireno-butadieno metilmetacrilato (MBS), que es un modificador para el cloruro de polivinilo. Juega un papel importante como el cemento utilizado en los reemplazos totales de cadera, así como en los reemplazos totales de rodilla. También participa en la preparación de otros metacrilatos, a saber, el metacrilato de etilo (EMA), el metacrilato de butilo (BMA) y el metacrilato de 2-etil-hexilo (2-EHMA) y el ácido metacrílico (MAA), que se aplica como intermediario en la fabricación de polímeros de recubrimiento y aplicaciones textiles.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, peróxidos, aminas, bases, ácidos, agentes reductores y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-62-6
Fórmula molecular C5H8O2
Número MDL MFCD00008587
Clave InChI VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
Nombre IUPAC metil 2-metilprop-2-enoato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl methacrylate
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -48°C
Densidad 0.939
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 500 mL
Número UN UN1247
Beilstein 605459
Índice Merck 14,5941
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Peso molecular (g/mol) 100.117
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl methacrylate