Learn More
Metacrilato de metilo-3,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic Acid Methyl Ester-D2 (methacrylic-3,3-D2) |
| CAS | 55063-97-3 |
| Fórmula molecular | C5 D2 H6 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic-3,3-d2 acid, 2-methyl-, methyl ester (9 CI, ACI), Methacrylic-3,3-d2 acid, methyl ester (7 CI), Methyl 2-methyl-2-propenoate-3,3-d2 (ACI), Methacrylic-3,3-d2 acid methyl ester, 2-Methyl-2-propenoic-3,3-d2 acid methyl ester, Methacrylic acid methyl ester-D2 (methacrylic-3,3-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C(=C(C)C(=O)OC)[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,3-dideuterio-2-metilprop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 102.1281 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.065 g/mol |
| Mostrar más |