Learn More
Mercaptoacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366646 25 g 25 g
11376646 100 g 100 g
11386646 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03783.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tioglicolato de metilo se utilizó en la preparación de 3-carbometoxi-4-oxotetrahidrotiopirano, 2- y 4-carbometoxi-3-oxotetrahidrotiopeno. Se utiliza para preparar tioglicolato de metilo y nanorods de oro conjugados con aminoetanetiol.
Solubilidad
Soluble en agua. (40 g/l a 20 °C)
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con los agentes oxidantes y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2365-48-2
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Número MDL MFCD00004873
Clave InChI MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
Nombre IUPAC metil 2-sulfanilacetato
SMILES COC(=O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl mercaptoacetate
Punto de fusión -3°C
Punto de ebullición 148°C to 149°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Olor Stench
Fórmula lineal HSCH2COOCH3
Cantidad 25 g
Número UN UN1228
Beilstein 506259
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl mercaptoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl mercaptoacetate