Learn More
Cloruro de malonilo metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10435872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10435872 5 g Frasco de vidrio 5 g
10169921 25 g Frasco de vidrio 25 g
10413845 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10435872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414510050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37517-81-0
Fórmula molecular C4H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 136.53
Número MDL MFCD00013657
Clave InChI UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123460
Nombre IUPAC metil 3-cloro-3-oxopropanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl malonyl chloride
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 1.2730g/mL
Punto de ebullición 57.0°C to 59.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4350
Cantidad 5 g
Beilstein 02, IV, 1886
Gravedad específica 1.273
Sinónimo methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.53
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl malonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.