Learn More
M-toluato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454253 250 g 250 g
11444253 50 g 50 g
11434253 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10893.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-36-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Methyl3-methylcyclohexanecarboxylate was prepared by hydrogenation of methyl m-toluate in acetic acid solvent over Adams catalyst. analysis for valproic acid (VA) in serum, for which we use a gas chromatograph equipped with a flame ionization detector, with methyl-m-toluate (MMT) as internal standard.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 3-metilciclohexanecarboxilato fue preparado por hidrogenación de metil m-toluato en disolvente de ácido acético sobre catalizador Adams. Análisis de ácido valproico (VA) en suero, para el cual se utiliza un cromatógrafo de gas equipado con un detector de ionización de llama, con metil-m-toluato (MMT) como estándar interno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-36-5
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00008436
Clave InChI CPXCDEMFNPKOEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl m-toluate, methyl 3-toluate, benzoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl m-methylbenzoate, meta-toluic acid, methyl ester, 3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl-m-methyl benzoate, m-toluic acid, methyl ester, methyl3-methylbenzoate, m-toluic acid methyl ester
PubChem CID 7435
Nombre IUPAC metil 3-metilbenzoato
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl m-toluate
Densidad 1.062
Punto de ebullición 113°C (27 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 250 g
Beilstein 2043574
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%