Learn More
Litocolato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithocholic Acid Methylester |
| CAS | 1249-75-8 |
| Fórmula molecular | C25 H42 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cholan-24-oic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3α,5β)-, 5β-Cholan-24-oic acid','3α-hydroxy-','methyl ester (8CI), 5β-Cholanic acid','3α-hydroxy-','methyl ester (6CI,7CI), Lithocholic acid methyl ester, Methyl 3α-hydroxy-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α-hydroxy-5β-cholanoate, Methyl lithocholate, NSC 63558, NSC 8116 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H42O3/c1-16(5-10-23(27)28-4)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,2)22(19)12-14-25(20,21)3/h16-22,26H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 390.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.3134 |