Learn More
Linolenato de metilo, TRC
Código de producto. 30482085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482085 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30482085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM315700500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H32 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 9,12,15-Octadecatrienoic acid','methyl ester','(Z,Z,Z)-, Linolenic acid','methyl ester (6CI,8CI), (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl (9Z,12Z,15Z)-octadecatrienoate, Methyl (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoate, Methyl linolenate, Methyl α-linolenate, α-Linolenic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC metil (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
Peso molecular (g/mol) 292.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2402
Porcentaje de pureza >95