Learn More
Linolenato de metilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16359557 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16359557 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16359557 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S4222
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Linolenato de metilo301-00-81000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl linolenate
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 301-00-8
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Sinónimo methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metil (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 32.04
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio