Learn More
Methyl linolenate, MedChemExpress
Código de producto. 16490478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490478 5 g 5 g
16471909 1 g 1 g
16461906 500 mg 500 miligramos
16431306 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY21268
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl linolenate
CAS 301-00-8
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H32O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Linolenic acid methyl ester
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (341.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OC)=O
Peso molecular (g/mol) 292.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid