Learn More
Linolenato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10222532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10222532 1 g Frasco de vidrio 1 g
10079001 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10222532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368100010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 301-00-8 | C19H32O2 | 292.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301-00-8
Fórmula molecular C19H32O2
Peso molecular (g/mol) 292.46
Número MDL MFCD00135851
Clave InChI DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Sinónimo methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
PubChem CID 5319706
Nombre IUPAC metil (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl linolenate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 0.8950g/mL
Punto de ebullición 182.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Cantidad 1 g
Beilstein 02, IV, 1782
Gravedad específica 0.895
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido