Learn More
Linoleato de metilo, TRC
Código de producto. 30136666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136666 50 g 50 g
30133804 10 g 10 g
30010699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26519050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-63-0
Fórmula molecular C19 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 294.47
Sinónimo 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester, Linoleic acid, methyl ester (6CI,8CI), (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Octadecadienoic acid methyl ester, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate, Methyl (9Z,12Z)-octadecadienoate, Methyl (Z,Z)-9,12-octadecadienoate, Methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, Methyl cis-9,cis-12 linoleate, Methyl cis-9,cis-12-octadecadienoate, Methyl linoleate, Methyl octadec-9,12-dienoate, Radia 7062
Nombre IUPAC Metil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linoleic Acid Methyl Ester
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2559