Learn More
Linoleato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10566040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566040 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10696230 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10087829 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10566040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428130050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-63-0
Fórmula molecular C19H34O2
Peso molecular (g/mol) 294.48
Número MDL MFCD00009534
Clave InChI WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Sinónimo methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
Nombre IUPAC Metil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl linoleate
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 212.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >200°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6167
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with dmf,fat solvents,oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.48
Porcentaje de pureza 99%