Learn More
Levulinato de metilo, TRC
Código de producto. 30470090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470090 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30470090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320105100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Levulinate
CAS 624-45-3
Fórmula molecular C6H10O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 4-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxopentanoate, Methyl 4-Oxovalerate, Methyl Levulate, Methyl beta-Acetylpropionate, NSC 24874
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCC(=O)C
Nombre IUPAC 4-oxopentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 130.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063