Learn More
Metil Laurato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecanoic acid-methyl ester |
| CAS | 111-82-0 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C13 H26 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Dodecanoic acid, methyl ester, Lauric acid, methyl ester (6CI,8CI), Agnique ME 1270U, Agnique ME 1290, Agnique ME 1298, CE 1290, CE 1295, Edenor ME-C 1298-100, Emery 2296, Exceparl ML 85, Metholene 2296, Methyl dodecanoate, Methyl dodecylate, Methyl laurate, Methyl laurinate, Methyl n-dodecanoate, NSC 5027, Pastell M 12, Radia 7118, Stepan C 40, Texaprint SDM 100, Uniphat A 40 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dodecanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 214.34 |
| Mostrar más |